Learn More
2,4,6-trimetoxianilina, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10036232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Vidrio/Safe-Cote
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10036232 250 mg Vidrio/Safe-Cote 250 miligramos
10046132 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10036232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09100CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 14227-17-9
Fórmula molecular C9H13NO3
Peso molecular (g/mol) 183.207
Número MDL MFCD00017165
Clave InChI FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
PubChem CID 84271
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetoxianilina
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Trimethoxyaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Vidrio/Safe-Cote
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%