Learn More
2,4,6-Triyodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11414100 5 g 5 g
11423367 25 g 25 g
11433367 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11414100
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17145.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-23-4 | C6H3I3O | 471.802 g/mol
2,4,6-Triiodophenol is used as an iodinated disinfection by product formed during chlorination of sewage effluents. It is also used as a potent thyroid disrupting chemical and to investigate deiodinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2,4,6-triyodofenol se utiliza como desinfección iodada por producto formado durante la cloración de los efluentes de las aguas residuales. También se utiliza como una potente sustancia química disruptiva de la tiroides y para investigar la deiodinasa.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-23-4
Fórmula molecular C6H3I3O
Peso molecular (g/mol) 471.802
Número MDL MFCD00002179
Clave InChI VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,4,6-triiodo, triiodophenol, unii-9rb2r81a7u, 2,4,6-trijodfenol, 2,4,6-trijodfenol czech, 2,4,6-triiodo-phenol, chembl81721, 2,4,6-triiodo-phenol tip, 2,6-triiodophenol, phenol,4,6-triiodo
PubChem CID 11862
Nombre IUPAC 2,4,6-triyodofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triiodophenol
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2046861
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.8
Porcentaje de pureza 98%