missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Trihidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7024644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11474217 1 g 1 g
11484217 5 g 5 g
11494217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11474217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19678.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 487-70-7 | C7H6O4 | 154.12 g/mol

2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde is used in the preparation of 2-methyl-phloroglucinol by hydrogenation using 5% palladium/carbon. It acts as a reactant for the synthesis of biologically active molecules such as 2,4,6-trichlorophenyl hydrazones. It is also used as a xanthine oxidase inhibitor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2,4,6-trihidroxibenzaldehído se utiliza en la preparación de 2-metil-floroglucinol por hidrogenación con un 5 % de paladio/carbono. Actúa como un reactante para la síntesis de moléculas biológicamente activas, como las hidracinas de 2,4,6-triclorofenilo. También se utiliza como inhibidor de la xantina oxidasa.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 487-70-7
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00003329
Clave InChI BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phloroglucinaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxy, formylphloroglucinal, phloroglucinolcarboxaldehyde, formylphloroglucinol, phloroglucinol aldehyde, 2,4,6-trihydroxy-benzaldehyde, 2,4,6-trihydroxybenzaldehyd, pubchem21790, acmc-1ao01
PubChem CID 68099
Nombre IUPAC 2,4,6-Trihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC(O)=C(C=O)C(O)=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 2254429
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.