Learn More
2,4,6-Trifluoroanisol, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trifluoroanisole |
| Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
| Índice de refracción | 1.44 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.11 |
| Porcentaje de pureza | 97% |