missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Trifluoroanisol, 97 %

Código de producto. 11327019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11327019 1 g 1 g
11337019 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11327019 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26852.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 219998-30-8
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.111
Número MDL MFCD01631502
Clave InChI ZLRIBYUOFAKHEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluoroanisole, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-methoxy-9ci, pubchem7163, acmc-1cpji, 1,3,5-tris fluoranyl-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-1,3,5-trifluorobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2-methoxy-9ci
PubChem CID 2776945
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluoro-2-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)F)F

Specifications

Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluoroanisole
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 1 g
Número UN UN3271
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.