Learn More
2,4,6-Tribromo-3-metilfenol, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7045033
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307276 25 g 25 g
11317276 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09183.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4619-74-3
Fórmula molecular C7H5Br3O
Peso molecular (g/mol) 344.828
Número MDL MFCD00019976
Clave InChI QKHROXOPRBWBDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo micatex, triphysan, triphysol, 2,4,6-tribromo-m-cresol, tribromometacresol, m-cresol, 2,4,6-tribromo, phenol, 2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tribromo-m-cresol oh=1, acmc-20ah2c, 2,6-tribromo-m-cresol
PubChem CID 20737
Nombre IUPAC 2,4,6-tribromo-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromo-3-methylphenol
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1949974
Índice Merck 14,9612
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.84
Porcentaje de pureza ≥98%