Learn More
Ácido 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027212
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11430248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23790.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14348-40-4
Fórmula molecular C7H3Br3O3
Peso molecular (g/mol) 374.81
Número MDL MFCD00055557
Clave InChI YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-tribromo-3-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 144°C to 149°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2844497
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.81
Porcentaje de pureza 98%