Learn More
2,4,6-Triaminopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-202224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10189831 5 g Frasco de vidrio 5 g
10713901 25 g Frasco de plástico 25 g
10143140 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 10189831
Marca: Thermo Scientific Acros 139250050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1004-38-2 | C4H7N5 | 125.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004-38-2
Número MDL MFCD00006100
Clave InChI JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
Nombre IUPAC pirimidina-2,4,6-triamina
SMILES C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246°C to 252°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7N5
Cantidad 5 g
Beilstein 24,47
Información de solubilidad Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.