Learn More
2,4,5,6-Tetracloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10728172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
10728172 25 g 25 g
15269826 1 g 1 g
10357711 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10728172
Marca: Thermo Scientific Acros 333520250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1780-40-1 | C4Cl4N2 | 217.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1780-40-1
Fórmula molecular C4Cl4N2
Peso molecular (g/mol) 217.87
Número MDL MFCD00006062
Clave InChI GVBHCMNXRKOJRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perchloropyrimidine, pyrimidine, tetrachloro, tetrachloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5,6-tetrachloro, 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-pyrimidine, tetrachlorpyrimidin, tetrachloro-pyrimidin, acmc-1bsuq, 2,5,6-tetrachloropyrimidine, 5-23-05-00347 beilstein handbook reference
PubChem CID 15690
Nombre IUPAC 2,4,5,6-tetracloropirimidina
SMILES C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 68.5°C
Color Blanco
Punto de ebullición 108°C to 112°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.87
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino