Learn More
2,4,4'-Trimetoxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,4'-Trimethoxybenzophenone |
| Punto de fusión | 71°C to 73°C |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1991889 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.3 |
| Porcentaje de pureza | 99% |