Learn More
2-[4-(4-Nitrofenol)-1-piperazinil]etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15428546 250 mg 250 miligramos
15440739 1 g 1 g
15450739 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15428546
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63830.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5521-38-0
Fórmula molecular C12H17N3O3
Peso molecular (g/mol) 251.286
Número MDL MFCD00511837
Clave InChI WVNPWSRYQDRSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazino-1-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethan-1-ol, 2-4-4-nitro-phenyl-piperazin-1-yl-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazinyl ethan-1-ol, nitrophenylpiperazinoethanol, cambridge id 5139370, 4-4-nitrophenyl-1-piperazine-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl-1-piperazinyl ethanol
PubChem CID 2763936
Nombre IUPAC 2-[4-(4-nitrofenil)piperazin-1-il]etanol
SMILES C1CN(CCN1CCO)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]ethanol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido