Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-il)fenoxi]acetamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7033542
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490210 250 mg 250 miligramos
11400220 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50673.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 258521-20-9
Fórmula molecular C10H10N4O3
Peso molecular (g/mol) 234.22
Número MDL MFCD01764763
Clave InChI RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
PubChem CID 57376339
Nombre IUPAC N'-hydroxy-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy]ethanimidamide
SMILES NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.22
Porcentaje de pureza 97%