Learn More
2‘,3'-Isopropilideneuridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11312266 1 g 1 g
11322266 5 g 5 g
15468819 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11312266
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03686.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 362-43-6 | C12H16N2O6 | 284.268 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362-43-6
Fórmula molecular C12H16N2O6
Peso molecular (g/mol) 284.268
Número MDL MFCD00034509
Clave InChI GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Sinónimo 2',3'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylidene uridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-1r,2r,4r,5r-4-hydroxymethyl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oct-2-yl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, 2/',3/'-isopropylideneuridine, 2',3'-o-isopropylideneuridine hplc, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl pyrimidine-2,4-dione, 1-3ar,4r,6r,6ar-6-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 64967
Nombre IUPAC 1-[(3AR,4R,6R,6AR)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES CC1(OC2C(OC(C2O1)N3C=CC(=O)NC3=O)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Isopropylideneuridine
Punto de fusión 165°C to 166°C
Cantidad 1 g
Beilstein 32671
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.27