Learn More
2,3-Dimetilpiperazina, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15413437 250 mg 250 miligramos
11346719 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15413437
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H26252.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 84468-52-0 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84468-52-0
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD07373397
Clave InChI COWPTMLRSANSMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylpiperazine, 2,3-dimethylpiperazine, cis + trans
PubChem CID 522814
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpiperazina
SMILES CC1C(NCCN1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpiperazine
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión 81°C to 90°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95%