Learn More
2,3-Dimetilhidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778404 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582281 5 g Frasco de vidrio 5 g
10219553 25 g Frasco de vidrio 25 g
11914681 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10582281
Marca: Thermo Scientific Acros 305110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-43-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-43-5
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00009997
Clave InChI BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
PubChem CID 69100
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbenceno-1,4-diol
SMILES CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylhydroquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223.0°C to 225.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo