missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimetoxibenzaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11468016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11468016 500 g 500 g
11448016 25 g 25 g
11458016 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11468016

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14080.36

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol

2,3-Dimethoxybenzaldehyde possess antifungal activity of redox-active benzaldehydes that target cellular antioxidation. It could function as chemosensitizing agents in concert with conventional drugs to improve antifungal efficacy.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2,3-dimetoxibenzaldehído posee actividad antifúngica de benzaldehídos redox activos que tienen por objetivo la antioxidación celular. Podría funcionar como agente quimiosensibilizante en combinación con fármacos convencionales para mejorar la eficacia antifúngica.

Solubilidad
Solubilidad en metanol casi transparente.

Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 86-51-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00003309
Clave InChI JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
Nombre IUPAC 2,3-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 51°C to 52°C
Punto de ebullición 178°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 908264
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.