Learn More
2,3-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306230 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306230 250 g Frasco de plástico 250 g
10396220 50 g Frasco de plástico 50 g
2 options
Código de producto. 10306230
Marca: Thermo Scientific 115022500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-44-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-44-4
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00004073
Clave InChI JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydroxynaphthalene, 2,3-naphthalenediol, 2,3-dihydroxynapthalene, 2,3-dihydroxy naphthalene, 2,3-dihydroxynaphthlene, naphthalenediol-2,3, 3-hydroxy-2-naphthol, 2,3dihydroxynaphthalene, acmc-209rfr, 2,3-dihydroxylnaphthalene
PubChem CID 7091
ChEBI CHEBI:38135
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-diol
SMILES OC1=C(O)C=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydroxynaphthalene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162.0°C to 166.0°C
Color Beige grisáceo a blanco
Temperatura de inflamación 175°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C10H6(OH)2
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 982
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dihydroxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.