Learn More
Clorhidrato de 2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10100782
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10100782 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10672053 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10100782
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC00813DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55745-74-9
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00728869
Clave InChI WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminomethyl-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-5-ylmethylamine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl methanamine, pubchem6985, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethanamine, c-2,3-dihydrobenzofuran-5-ylmethylamine
PubChem CID 2735367
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-ilmetanamina
SMILES NCC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-ylmethylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza 97%