Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10407232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10407232 1 g 1 g
11320557 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10407232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00803DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 115010-11-2
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.65
Número MDL MFCD02677703
Clave InChI RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
PubChem CID 2776154
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%