Learn More
Alcohol de 2,3-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430057 5 g 5 g
11434110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20980.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza para producir 1-bromometil-2,3-difluorobenceno con reactivo de PBr3 y tolueno disolvente a una temperatura de 100 °C durante 1 hora. El alcohol de 2,3-difluorobencilo puede usarse en estudios de síntesis química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75853-18-8
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.121
Número MDL MFCD00010312
Clave InChI JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 447153
ChEBI CHEBI:41883
Nombre IUPAC (2,3-difluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorobenzyl alcohol
Densidad 1.282
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Beilstein 7089243
Sinónimo 2,3-difluorobenzyl alcohol, 2,3-difluorophenyl methanol, 2,3-difluorobenzylalcohol, 2,3-difluorophenylalcohol, benzenemethanol, 2,3-difluoro, 2,3-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem7358, 2,3-diflorobenzyl alcohol, 2,3difluorophenyl methanol, 2,3 difluorophenyl methanol
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%