Learn More
Bromuro de 2,3-difluoro-4-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392649 1 g 1 g
11302659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26703.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-43-3
Fórmula molecular C8H7BrF2
Peso molecular (g/mol) 221.05
Número MDL MFCD01631647
Clave InChI YAPOYZMZHWXAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl, acmc-1cjqv, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl-benzene, benzene,1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl
PubChem CID 2774149
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2,3-difluoro-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(CBr)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Punto de ebullición 78°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.04
Porcentaje de pureza 97%