Learn More
2,3-Difluoro-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471160 1 g 1 g
11481160 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26305.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Para aplicación analítica de poli{metil[3-(2-hidroxi-3,4-difluoro)fenil]propil siloxano} como revestimiento de QCM para la detección de DMMP.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,8 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-29-5
Fórmula molecular C7H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 160.12
Número MDL MFCD01631505
Clave InChI CKKAZWYLHGNVDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3-difluoro-4-methoxy, 1-hydroxy-4-methoxy-2,3-difluorobenzene, acmc-20aogz, 2,3-difluoro-4-hydroxyanisole, 2,3-difluoro-4-methoxy-phenol, 2,3-difluoro-4-methoxyphenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methoxy-9ci
PubChem CID 2774120
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-metoxifenol
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methoxyphenol
Punto de fusión 103°C to 106°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.8g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.12
Porcentaje de pureza 97%