Learn More
2',3'-Didesoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042952
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
15406469 25 mg 25 miligramos
15426469 50 mg 50 miligramos
15416469 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 15406469
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64573.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4097-22-7
Fórmula molecular C10H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 235.25
Número MDL MFCD00010534
Clave InChI WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Sinónimo 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
Nombre IUPAC [(2S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dideoxyadenosine
Punto de fusión 181°C to 184°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 619924
Índice Merck 14,3101
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo