missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',3'-Didesoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15416469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15416469 100 mg 100 miligramos
15406469 25 mg 25 miligramos
15426469 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15416469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64573.MC
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4097-22-7
Fórmula molecular C10H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 235.25
Número MDL MFCD00010534
Clave InChI WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Sinónimo 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
Nombre IUPAC [(2S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2',3'-Dideoxyadenosine
Punto de fusión 181°C to 184°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 619924
Índice Merck 14,3101
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.