Learn More
2,3-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
11493514 25 g 25 g
11464110 50 g 50 g
11403524 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11493514
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11206.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32768-54-0 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32768-54-0
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000546
Clave InChI GWLKCPXYBLCEKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-3-methyl, toluene, 2,3-dichloro, 1,2-dichloro-3-methyl-benzene, acmc-209hvi, ksc490m7b, gwlkcpxyblcekc-uhfffaoysa, 2,3-dct, #, labotest-bb ltbb004413
PubChem CID 34702
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorotoluene
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.229
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 2412384
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3-Dichlorotoluene