Learn More
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10224380 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224380 10 g Frasco de vidrio 10 g
10152570 2.5 g Glass bottle 2.50 g
10395980 50 g Frasco de vidrio 50 g
11926291 250 g Frasco de vidrio 250 g
4 options
Código de producto. 10224380
Marca: Thermo Scientific Acros 113720100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-77-9
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006229
Clave InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
Nombre IUPAC 2,3-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloropyridine
Punto de fusión 67.0°C to 70.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)Cl2
Cantidad 10 g
Beilstein 20,II,152
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.