Learn More
2,3-Dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453844 10 g 10 g
11463844 50 g 50 g
11473844 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453844 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11879.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-58-2 | C8Cl2N2O2 | 227 g/mol
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-dicloro-5,6-diciano-1,4-benzoquinona se utiliza como reactivo para los acoplamientos oxidativos, las reacciones de ciclización y la deshidrogenación de alcoholes, fenoles y cetonas esteroides. También se utiliza en la síntesis de 1,2-bencisoxazoles. Es un reactivo de transferencia de electrones útil para la síntesis de quinolinas a partir de iminas y alquinos o alquenos.
Solubilidad
Soluble en benceno, metanol, ácido acético y dioxano. Ligeramente soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-58-2
Fórmula molecular C8Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 227
Número MDL MFCD00001593
Clave InChI HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
PubChem CID 6775
Nombre IUPAC 4,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Punto de fusión 214°C to 218°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3439
Beilstein 747939
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3063
Información de solubilidad Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.01
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.