Learn More
2,3-Dibromobutano, (+/-) + meso, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dibromobutane |
| Nombre de nota | (±) + meso |
| Densidad | 1.76 |
| Punto de ebullición | 166°C to 167°C |
| Temperatura de inflamación | 123°C (253°F) |
| Índice de refracción | 1.5126 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1718916 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.93 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |