Learn More
2-(3-Clorofenil)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15471349 250 mg 250 miligramos
15451349 1 g 1 g
15461349 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15471349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64245.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22868-35-5
Fórmula molecular C13H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 228.68
Número MDL MFCD01438282
Clave InChI BGYHTIIVIGGCIF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 767074
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Chlorophenyl)benzimidazole
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-3-chlorophenyl-1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl benzimidazole, 2-3-chlorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-chlorophenyl-1h-benzo d imidazole, 2-3-chloro-phenyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-chlorophenyl, cbmicro_048649, 1h-benzimidazole,2-3-chlorophenyl
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)-1H-benzimidazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido