Learn More
2,3-Butanodiona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-78180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
5 ML
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10579990 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10745171 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10755171 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
3 options
Código de producto. 10579990
Marca: Thermo Scientific Acros 107650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 431-03-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 431-03-8
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00008756
Clave InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-butanedione, diacetyl, biacetyl, dimethylglyoxal, 2,3-diketobutane, dimethyl glyoxal, butanedione, dimethyl diketone, 2,3-butadione, 2,3-dioxobutane
PubChem CID 650
ChEBI CHEBI:16583
Nombre IUPAC butano-2,3-diona
SMILES CC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanedione
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -4°C to 2°C
Color Amarillo
Densidad 0.9850g/mL
Punto de ebullición 88.0°C
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCOCH3
Índice de refracción 1.3910 to 1.3990
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 769
Fieser 07,21
Índice Merck 15, 2969
Gravedad específica 0.985
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, very soluble in acetone, soluble in oils, fats, propylene glycol, glycerol, soluble in carbitols, all important organic solven, ts
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Butanedione
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3-Butanedione