Learn More
2-(3-Bromopropilo)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676840 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525490 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10676840
Marca: Thermo Scientific Acros 433930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124215-44-7
Fórmula molecular C9H18BBrO2
Peso molecular (g/mol) 248.96
Número MDL MFCD10567053
Clave InChI CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
Nombre IUPAC 2-(3-bromopropil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1770g/mL
Punto de ebullición 61°C to 64°C (0.4 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.177
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.