Learn More
2,3,6-Trimetilfenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15436958 25 g 25 g
15446958 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15436958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60489.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2416-94-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,3,6-Trimethylphenol is used as intermediate for synthetic vitamin E. It is used for manufacturing 2, 3, 5-Trimethylhydroquinone. It is used as intermediate for antioxidants and plastics. It is used as a comonomer for the modification of polyphenylene oxide resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3,6-trimetilfenol se utiliza como intermedio para la vitamina E sintética. Se utiliza para la fabricación de 2, 3, 5-trimetilhidroquinona. Se utiliza como intermedio para los antioxidantes y los plásticos. Se utiliza como comonómero para la modificación de resinas de polióxido de fenileno.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2416-94-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002229
Clave InChI QQOMQLYQAXGHSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxypseudocumene, phenol, 2,3,6-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,6-trimethylbenzene, 2,3,6-trimethyl-phenol, unii-05wkl2l5lj, 2,3,6-trimethyl phenol, 05wkl2l5lj, dsstox_cid_2187, dsstox_rid_76518, dsstox_gsid_22187
PubChem CID 17016
Nombre IUPAC 2,3,6-trimetilfenol
SMILES CC1=CC=C(C)C(O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trimethylphenol
Punto de fusión 59°C to 62°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2430
Beilstein 2042207
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,6-Trimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,3,6-Trimethylphenol