missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,6-Tricloroanisol, SPEX CertiPrep™

Código de producto. 12999384 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Código de producto. 12999384

Marca: SPEX Certiprep S3582

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

Includes

Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.

Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST

Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos

AnalitoN.º de CAS:Concentración
2,3,6-Tricloroanisol50375-10-51000 μg/ml

Certifications

Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001

Compliance

Queja de GHS/OSHA

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trichloroanisole
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 50375-10-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C7H5Cl3O
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI OTFNCXLUCRUNCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-3-metoxibenceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 211.466
PubChem CID 39656
Cantidad 1 mL
Mostrar más Mostrar menos

Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado