missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-Trimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7022213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11482657 10 g 10 g
11492657 50 g 50 g
11402667 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11482657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14870.09
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 14667-55-1 | C7H10N2 | 122.171 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 14667-55-1
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.171
Número MDL MFCD00006145
Clave InChI IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylpyrazine, pyrazine, trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyrazine, 2,3,6-trimethylpyrazine, ccris 2932, unii-q8pr0w8tit, trimethyl pyrazine, trimethyl-pyrazine, fema no. 3244, pyrazine, 2,3,5-trimethyl
PubChem CID 26808
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilpirazina
SMILES CC1=CN=C(C(=N1)C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trimethylpyrazine
Densidad 0.979
Punto de ebullición 171°C to 172°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 2423
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.