Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorohidroquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11408966 5 g 5 g
11498956 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11408966
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17088.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 771-63-1
Fórmula molecular C6H2F4O2
Peso molecular (g/mol) 182.07
Número MDL MFCD00002340
Clave InChI ZSDAMBJDFDRLSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluorobenzene-1,4-diol, tetrafluorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrafluorohydroquinone, hydroquinone, tetrafluoro, tetrafluoro-1,4-hydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-3,6-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxy-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, tetrafluoro-1,4-benzenediol
PubChem CID 69870
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorobenceno-1,4-diol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(O)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorohydroquinone
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.08
Porcentaje de pureza 98%