Learn More
Bromuro de 2,3,5,6-tetrafluorobencilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381427 1 g 1 g
11391427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01916.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 53001-73-3 | C7H3BrF4 | 242.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53001-73-3
Fórmula molecular C7H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 242.999
Número MDL MFCD00013549
Clave InChI QHZBSXQCGIQSID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorobenzylbromide, benzene, 3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro, alpha-bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene, pubchem7361, acmc-1b1z8, benzene,3-bromomethyl-1,2,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 104377
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-1,2,4,5-tetrafluorobenceno
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)CBr)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide
Punto de ebullición 79°C to 80°C (80 mmHg)
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2263041
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza ≥98%