Learn More
2,3,4-trimetoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-206383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10792391 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10295590 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10792391
Marca: Thermo Scientific Acros 166450100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2103-57-3 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2103-57-3
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.2
Número MDL MFCD00003310
Clave InChI UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, trimethoxy, 2,3,4 trimethoxybenzylaldehyde, pubchem8261, trimethoxy benzaldehyde, trimetazidine impurity c, acmc-1b07v, ksc201q5r
PubChem CID 75006
Nombre IUPAC 2,3,4-trimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 4-Trimethoxybenzaldehyde
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 168.0°C to 170.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3C6H2CHO
Índice de refracción 1.5547
Cantidad 10 g
Beilstein 08, I, 684
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina