Learn More
Fluoruro de 2,3,4,6-tetra-O-acetil-alfa-D-manopiranosilo, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl fluoride |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Rotación óptica | +21° (c=2 in Chloroform) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.29 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |