Learn More
2,3,4,5-Tetrametilo-2-ciclopentenona, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342167 5 g 5 g
11352167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09617.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3?-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3?-dilithium-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3,4,5-tetrametil-2-ciclopentenona se utilizó en la síntesis de preligandos quirales, (R)-3,3′-bis(tetrametilciclopentadienil)-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisnaftaleno y (R)-3-tetrametilopentadienil-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisiftaleno al someterlo a reacción con (R)-3,3′-dilitio-2,2′-bismetoxi-1,1′-bisnaftaleno.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54458-61-6
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00010248
Clave InChI ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
PubChem CID 41092
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrametilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Nombre de nota Cis + Trans
Densidad 0.917
Punto de ebullición 99°C to 100°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 5 g
Beilstein 2324088
Información de solubilidad Not miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 95%