Learn More
2,3,4,5-Tetrahidro-1H-1,4-benzodiacepina, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11327439 1 g 1 g
15413797 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11327439
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27843.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5946-39-4
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.209
Número MDL MFCD03789577
Clave InChI MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetrahidro-1H-1,4-benzodiacepina
SMILES C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 95%