Learn More
2,2'-Tiodietanotiol, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11455986 50 g 50 g
11445986 10 g 10 g
11465986 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11455986
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22304.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3570-55-6 | C4H10S3 | 154.30 g/mol
2,2?-Thiodiethanol is used in the synthesis of novel luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes 2,2'-Thiodiethanethiol is used for extraction photometric determination of Ni, gives color reaction with metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-tiodietanol se utiliza en la síntesis de nuevos complejos polinucleares luminiscentes de oro(I) y fosfina; el 2,2′-tiodietanotiol se utiliza para la determinación fotométrica de Ni por extracción, pues provoca una reacción de color con los metales.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3570-55-6
Fórmula molecular C4H10S3
Peso molecular (g/mol) 154.30
Número MDL MFCD00004893
Clave InChI KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-thiodiethanethiol, bis 2-mercaptoethyl sulfide, 2-mercaptoethyl sulfide, ethanethiol, 2,2'-thiobis, bis mercaptoethyl sulfide, 3-thia-1,5-pentanedithiol, 2-mercaptoethylsulfide, 2,2'-dimercaptodiethyl sulfide, unii-oeu4azc07s, ethanethiol, 2,2'-thiodi
PubChem CID 77117
SMILES SCCSCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Thiodiethanethiol
Densidad 1.183
Punto de ebullición 135°C to 136°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.5955
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Difficult to mix.
Nombre IUPAC 2-[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]ethane-1-thiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.32
Porcentaje de pureza ≥90%