Learn More
Isocianato de 2-(2-tienil)etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
10580353 1 g 1 g
10713263 250 mg 250 miligramos
10737305 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10580353
Marca: Thermo Scientific Maybridge RF05240DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 58749-51-2
Fórmula molecular C7H7NOS
Peso molecular (g/mol) 153.199
Clave InChI KAJZMNLREUEZSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782179
Nombre IUPAC 2-(2-isocianatoetil)tiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)CCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Thienyl)ethyl isocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-2-isocyanatoethyl thiophene, 2-2-thienyl ethyl isocyanate, 2-thien-2-yl ethyl isocyanate, thiophene,2-2-isocyanatoethyl, 2-2-isocyanato-ethyl-thiophene, 2-2-thienyl ethanisocyanate, 2-2-isocyanatoethyl-thiophene, thiophene, 2-2-isocyanatoethyl, 2-thien-2-yl ethylisocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.2
Porcentaje de pureza 95%