Learn More
2-(2-Metil-4-tiazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11355459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355459 250 mg 250 miligramos
11365459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50431.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160241-65-6
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD00665949
Clave InChI LYLPLPWQCLBGHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methylthiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-4-thiazolyl phenol, acmc-1c1by, phenol,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-phenol
PubChem CID 18801453
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)fenol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
Punto de fusión 61°C to 64°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 97%