Learn More
2-(2-Metil-1,3-tiazol-4-il)etanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4812638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
10225414 250 mg 250 miligramos
10001534 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10225414
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC54609CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 121357-04-8
Fórmula molecular C6H9NOS
Peso molecular (g/mol) 143.204
Clave InChI REKVZAFNJAMAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanol, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-ol, 4-thiazoleethanol,2-methyl, 2-2-methyl-4-thiazolyl ethanol, acmc-20duqt, 2-methyl-4-thiazoleethanol, 2-methylthiazole-4-ethanol, 4-hydroxyethyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 19876739
Nombre IUPAC 2-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)etanol
SMILES CC1=NC(=CS1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.21