Learn More
2-(2-metoxifenoxi)-N-metiletilamina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11439450 250 mg 250 miligramos
11449450 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11439450
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50299.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72955-82-9
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD07400597
Clave InChI VOIPEKOXTFLQNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethanamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methylethylamine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methyl amine, 2-2-methoxy-phenoxy-ethyl-methyl-amine, 2-2-methoxyphenoxy ethyl methylamine, 2-2-methoxyphenoxy-n-methyl-ethanamine, 2-2-methoxyphenoxy ;-n-methylethanamine, ethanamine,2-2-methoxyphenoxy-n-methyl
PubChem CID 6485441
Nombre IUPAC 2-(2-metoxifenoxi)-N-metiletanamina
SMILES CNCCOC1=CC=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Methoxyphenoxy)-N-methylethylamine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 96%