Learn More
2-(2-Fluorofenoxi)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11434850 250 mg 250 miligramos
11444850 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11434850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50835.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120351-90-8
Fórmula molecular C8H10FNO
Peso molecular (g/mol) 155.172
Número MDL MFCD00235182
Clave InChI LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
PubChem CID 2106899
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenoxi)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.17
Porcentaje de pureza 97%