Learn More
Clorhidrato de 2,2-dimetilpropanimidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2696648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10193124 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215464 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10245894 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 18202-73-8
Fórmula molecular C5H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 136.623
Número MDL MFCD00051988
Clave InChI ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.62
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Pivalamidine hydrochloride