Learn More
Ácido 2,2-dimetilhexanoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11303646 1 g 1 g
11313646 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11303646
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14664.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 813-72-9
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00965097
Clave InChI YTTWDTVYXAEAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-hexanoic acid, hexanoic acid,2,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexanoicacid, dimethylhexanoic acid, dimethyl-hexanoic acid, acmc-209plb, 2,2-dimethyl hexanoic acid, #, hexanoic acid, 2,2-dimethyl, yttwdtvyxaeaja-uhfffaoysa
PubChem CID 163217
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilhexanoico
SMILES CCCCC(C)(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylhexanoic acid
Densidad 0.913
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Índice de refracción 1.427
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1749961
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 94%