Learn More
2,2-Dimetil-1,3-propanodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229188 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935191 50 g Frasco de vidrio 50 g
11945191 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 11935191
Marca: Thermo Scientific Acros 210510500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7328-91-8 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7328-91-8
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Clave InChI DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81770
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropano-1,3-diamina
SMILES CC(C)(CN)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29.0°C to 31.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8500g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Índice de refracción 1.4566
Cantidad 50 g
Beilstein 04,III,595
Gravedad específica 0.85
Sinónimo 2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, neopentyldiamine, 1,3-propanediamine, 2,2-dimethyl, neopentanediamine, 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethyltrimethylenediamine, 1,3-propanediamine,2,2-dimethyl, neopentylenediamine, 2,3-propanediamine, acmc-209oqg
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.