Learn More
2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-metanamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3771097 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624755 1 g Frasco de vidrio 1 g
10401484 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10624755
Marca: Thermo Scientific Acros 397410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22195-47-7 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22195-47-7
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD01321384
Clave InChI HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
PubChem CID 4122349
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metanamina
SMILES CC1(C)OCC(CN)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0120g/mL
Punto de ebullición 164°C to 165°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.012
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.